Z678597
2mag MIX 15 multi position stirrer
AC/DC input 100 / 240 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
Mieszadło magnetyczne odporne na zużycie, Mieszadło wielopozycyjne, indukcyjne mieszadło wielopozycyjne, magnetyczna indukcyjna płyta mieszająca
Wybierz wielkość
11 240,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
11 240,00 zł
Polecane produkty
Materiały
stainless steel plate
Właściwości
CE compliant
positions 15
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 30015
Parametry
100-2000 rpm speed
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 245 mm × 400 mm
pojemność mieszadła
3000 mL
Opis ogólny
Wydajne 15 pozycji mieszania, w 100% bezobsługowe i odporne na zużycie dzięki indukcyjnej koncepcji 2mag-Magnetic-Drive, niezwykle szeroki zakres prędkości od 100 do 2000 obr/min, w 100% zsynchronizowana prędkość, mieszanie bez szarpnięć nawet przy niskich prędkościach, 4-stopniowe ustawienia mocy mieszadła, ustawienie wysokiej mocy dla lepkich cieczy i ustawienie zmniejszonej mocy do długotrwałej pracy bez żadnych efektów cieplnych powodowanych przez mieszadło.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)