Kluczowe dokumenty
Z693510
2mag MIXdrive 15 multi-position magnetic stirring system
for use with external control unit
Synonim(y):
mieszadła, mieszadła laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
wejście AC/DC
48 V
Materiały
stainless steel plate
Właściwości
CE compliant
positions 15
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 40015
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 240 mm × 370 mm
pojemność mieszadła
1-3000 mL , per stirring position
Opis ogólny
W 100% bezobsługowe i odporne na zużycie dzięki indukcyjnemu napędowi 2-magnetycznemu do intensywnego mieszania roztworów, w 100% zsynchronizowane prędkości, mieszanie bez szarpnięć nawet przy niskich prędkościach.
Czytelny wyświetlacz cyfrowy do ustawiania prędkości i mocy mieszadła, procedura SoftStart do niezawodnego wychwytywania/centrowania i bezpiecznego przyspieszania mieszadła, QuickSet do szybkiego ustawiania prędkości początkowej i maksymalnej, automatyczna funkcja pamięci do zapisywania ostatnich ustawień, wyjątkowa trwałość hermetycznie zamkniętego układu napędowego, odporna obudowa ze stali nierdzewnej do łatwego i szybkiego czyszczenia.
Odległość punktu mieszania 65 mm.
W pełni zamknięta i hermetycznie uszczelniona obudowa ze stali nierdzewnej, zanurzalna w kąpieli wodnej, odpowiednia do stosowania winkubatorach CO2 i piekarnikach.
Jednostka sterująca sprzedawana oddzielnie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)