Kluczowe dokumenty
Z693464
2mag MIX 15 eco multi-position magnetic stirrer
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
mieszadła, mieszadła laboratoryjne
Wybierz wielkość
1 EA
5970,00 zł
5970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5970,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
5970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 30115
Parametry
120 to 1200 rpm speed (stirring)
płytka szer. × dł.
240 mm × 400 mm
pojemność mieszadła
1-1500 mL , per stirring position
Opis ogólny
Ultra płaskie, niezużywające się mieszadło magnetyczne z 15 pozycjami mieszania, objętość mieszania do 1500 ml, odpowiednie do zlewek o pojemności 15 x 250 ml.
Zoptymalizowane pod kątem ceny mieszadło magnetyczne z 15 pozycjami mieszania, w 100% bezobsługowe i niezużywające się dzięki indukcyjnej koncepcji 2mag-Magnetic-Drive do intensywnego mieszania roztworów, zakres prędkości od 120 do 1200 obr/min, w 100% zsynchronizowane prędkości, mieszanie bez szarpnięć nawet przy niskich prędkościach.
Czytelny cyfrowy wyświetlacz ustawień prędkości mieszadła, procedura SoftStart zapewniająca niezawodne wyłapywanie/centrowanie i bezpieczne przyspieszanie mieszadła. Automatyczna funkcja pamięci do zapisywania ostatnich ustawień, wyjątkowa trwałość hermetycznie zamkniętego układu napędowego, odporna obudowa ze stali nierdzewnej do łatwego i szybkiego czyszczenia.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)