Kluczowe dokumenty
Z678589
2mag MIX 1 magnetic stirrer
AC/DC input 100 / 240 V AC, US 2-pin plug
Synonim(y):
magnetyczna płytka mieszająca, mieszadło, mieszadło indukcyjne, mieszadło laboratoryjne, mieszadło magnetyczne, płyta indukcyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Produkt Z678589 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
stainless steel plate
Właściwości
positions 1
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 30001
Parametry
100-2000 rpm speed
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 180 mm × 200 mm
pojemność mieszadła
10000 mL
Opis ogólny
Ultra płaskie, odporne na zużycie mieszadło magnetyczne z 1 dużą pozycją mieszania, objętością mieszania do 10 000 ml, odpowiednie również do lepkich mediów.
W 100% bezobsługowe i odporne na zużycie dzięki indukcyjnej koncepcji 2mag-Magnetic-Drive do wydajnego mieszania roztworów, niezwykle szeroki zakres prędkości od 100 do 2000 obr/min, mieszanie bez szarpnięć nawet przy niskich prędkościach, 4-stopniowe ustawienia mocy dla dużej mocy w odniesieniu do dużych i lepkich objętości mieszania oraz zmniejszona moc do ciągłej pracy bez podgrzewania.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)