Z678538
2Mag MIX 1 eco magnetic stirrer
AC/DC input 100 / 240 V AC (4-way adaptor supplied)
Synonim(y):
magnetyczna płytka mieszająca, mieszadło, mieszadło indukcyjne, mieszadło laboratoryjne, mieszadło magnetyczne, płyta indukcyjna
Wybierz wielkość
2170,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2170,00 zł
Polecane produkty
Materiały
stainless steel plate
Właściwości
CE compliant
4-way adaptor includes: Europlug (flat 2-pin), UK, US and Australian
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 30101
Parametry
120-1400 rpm speed
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 120 mm × 120 mm
pojemność mieszadła
3000 mL
Opis ogólny
Mieszadło magnetyczne o zoptymalizowanej cenie, w 100% bezobsługowe i odporne na zużycie dzięki indukcyjnej koncepcji 2Mag-Magnetic-Drive do mieszania roztworów, zakres prędkości od 120 do 1400 obr/min, mieszanie bez szarpnięć nawet przy niskich prędkościach.
- Bezobsługowy
- Ekonomiczny
- Ustawienie SoftStar dla niezawodnego, wolnego od szarpnięć centrowania mieszadła
- Czytelny wyświetlacz cyfrowy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)