Kluczowe dokumenty
Z678333
Finnpipette® F2 variable volume pipette
volume 20-200 μL
Wybierz wielkość
1 EA
1765,67 zł
1765,67 zł
Cena katalogowa1900,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1765,67 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
1765,67 zł
Cena katalogowa1900,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
color-coded yellow
electronic: no
single-channel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Finn 4642080
pojemność
20-200 μL
Opis ogólny
Finnpipette F2 has a light pipetting action, is easy to use and is fully autoclavable. Accuracy and precision are the most vital aspect of any pipette so the Finnpipette F2 was developed with Advanced Volume Gearing (AVG). This is a self-supporting modular volume adjustment mechanism separated from the pipette body. This improves accuracy and precision by preventing possible effects of hand warmth on the accuracy of measurements.
  • Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
  • Big display with white numbers on black background for increased visibility
  • Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
  • Fully autoclavable
  • Super blow-out piston with volumes of 50μl and below
Informacje prawne
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)