Kluczowe dokumenty
Z678015
Finnpipette® F2 multichannel pipette
volume 30-300 μL, 8 channel
Synonim(y):
Finnpipette F2 Multichannel
Wybierz wielkość
1 EA
5240,00 zł
5240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5240,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
5240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
8-channel
color-coded orange
electronic: no
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Finn 4662030
pojemność
30-300 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Finnpipette F2 has a light pipetting action, is easy to use and is fully autoclavable. Accuracy and precision are the most vital aspect of any pipette so the Finnpipette F2 was developed with Advanced Volume Gearing (AVG). This is a self-supporting modular volume adjustment mechanism separated from the pipette body. This improves accuracy and precision by preventing possible effects of hand warmth on the accuracy of measurements.
  • Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
  • Big display with white numbers on black background for increased visibility
  • Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
  • Fully autoclavable
  • Super blow-out piston with volumes of 50 μl and below
Informacje prawne
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1