Z678082
Finnpipette® F2 multichannel pipette
volume 5-50 μL, 16 channel
Wybierz wielkość
6360,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6360,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
color-coded turquoise
electronic: no
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Finn 4662090
pojemność
5-50 μL
Opis ogólny
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Fully autoclavable
- Super blow-out piston with volumes of 50 μl and below
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)