Z678287
Finnpipette® F2 variable volume pipette
volume 0.5-5 μL , Micro-tip
Wybierz wielkość
1900,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1900,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
color-coded pink
electronic: no
single-channel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Finn 4642020
pojemność
0.5-5 μL , Micro-tip
Opis ogólny
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Fully autoclavable
- Super blow-out piston with volumes of 50μl and below
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)