Z677973
Finnpipette® F2 multichannel pipette
volume 1-10 μL, 8 channel
Synonim(y):
Finnpipette F2, Pipeta wielokanałowa
Wybierz wielkość
5240,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5240,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
8-channel
color-coded pink
electronic: no
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Finn 4662000
pojemność
1-10 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Fully autoclavable
- Super blow-out piston with volumes of 50 μl and below
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)