Kluczowe dokumenty
Z677876
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 200, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless tip
yellow
sterylność
sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Finn 94060313
maksymalna pojemność
200 μL
zakres pojemności
1-200 μL
Opis ogólny
Końcówki do pipet Finntip Flex to łatwe w użyciu, miękkie i elastyczne końcówki wysokiej klasy. Są one formowane przy użyciu narzędzi polerowanych diamentem, co zapewnia wyjątkowo gładką powierzchnię końcówki, która zapobiega zatrzymywaniu cieczy i zapewnia lepszą dokładność pipetowania.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)