Kluczowe dokumenty
Z677922
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 1000, sterile
Wybierz wielkość
960 EA
640,00 zł
640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
960 EA
640,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue
colorless tip
sterylność
sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Finn 94060713
maksymalna pojemność
1 mL
zakres pojemności
100-1000 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Końcówki do pipet Finntip Flex to łatwe w użyciu, miękkie i elastyczne końcówki wysokiej klasy. Są one formowane przy użyciu narzędzi polerowanych diamentem, co zapewnia wyjątkowo gładką powierzchnię końcówki, która zapobiega zatrzymywaniu cieczy i zapewnia lepszą dokładność pipetowania.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1