Kluczowe dokumenty
Z677833
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 10, sterile
Wybierz wielkość
960 EA
640,00 zł
640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
960 EA
640,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless tip
pink
sterylność
sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Finn 94060103
maksymalna pojemność
10 μL
zakres pojemności
0.1-10 μL
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
Z677841Z677922Z677876
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
manufacturer/tradename
Finn 94060103
manufacturer/tradename
Finn 94060100
manufacturer/tradename
Finn 94060713
manufacturer/tradename
Finn 94060313
material
colorless tip, pink
material
colorless tip, pink
material
blue , colorless tip
material
colorless tip, yellow
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
maximum volume
10 μL
maximum volume
10 μL
maximum volume
1 mL
maximum volume
200 μL
Opis ogólny
Końcówki do pipet Finntip Flex to łatwe w użyciu, miękkie i elastyczne końcówki wysokiej klasy. Są one formowane przy użyciu narzędzi polerowanych diamentem, co zapewnia wyjątkowo gładką powierzchnię końcówki, która zapobiega zatrzymywaniu cieczy i zapewnia lepszą dokładność pipetowania.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)