Kluczowe dokumenty
Z677787
Levgo® smartSpatula® disposable PP laboratory spatula, Look for the V at the neck
L 210 mm, white, standard, sterile (EtO)
Synonim(y):
mikroszpatułka, szpatułka, szpatułka jednorazowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene
sterylność
sterile (EtO)
opakowanie
pack of 100 ea
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
LevGo Inc 17251
Długość
210 mm
kolor
white
Opis ogólny
Wszechstronne narzędzie z polipropylenu o podwójnym zakończeniu, które może nabierać, skrobać, łyżkować, mieszać, zbierać, przenosić, przenosić lub manipulować różnymi chemikaliami i materiałami biologicznymi.
  • Wzór V na szyjce jednorazowej szpatułki laboratoryjnej jest znakiem towarowym firmy LevGo, Inc.
  • Nie wymaga czyszczenia, mycia ani zanieczyszczania.
  • 100% polipropylen jest autoklawowalny i odporny na rozcieńczone kwasy i zasady.
  • Polipropylen nie pęka po kontakcie z próbkami zamrożonymi w ciekłym azocie.
  • Wydrążony rdzeń zużywa mniej plastiku niż inne szpatułki i minimalizuje przenoszenie ciepła lub zimna.
  • Zrównoważony rozwój - LevGo sadzi drzewo za każde sprzedane opakowanie.
Szpatułki LevGo są szeroko stosowane w laboratoriach komercyjnych, uniwersyteckich, diagnostycznych i farmaceutycznych na całym świecie, a także przez farmaceutów produkujących mieszanki do wytwarzania niestandardowych leków.
Cechy i korzyści
  • Wzór V na szyjce jednorazowej szpatułki laboratoryjnej jest znakiem towarowym firmy LevGo, Inc.
  • Nie wymaga czyszczenia, mycia ani zanieczyszczania.
  • 100% polipropylen jest autoklawowalny i odporny na rozcieńczone kwasy i zasady.
  • Polipropylen nie pęka po kontakcie z próbkami zamrożonymi w ciekłym azocie.
  • Wydrążony rdzeń zużywa mniej plastiku niż inne szpatułki i minimalizuje przenoszenie ciepła lub zimna.
  • Zrównoważony rozwój - LevGo sadzi drzewo za każdą sprzedaną skrzynkę.
Informacje prawne
Patent USA 8,709,362
LevGo is a registered trademark of LevGo Inc.
Look for the V at the neck is a trademark of LevGo Inc.
smartSpatula is a registered trademark of LevGo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)