Kluczowe dokumenty
Z513393
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
oval spoon/plastic handle, L 6 1/2 in. (165 mm)
Wybierz wielkość
1 PKG
454,00 zł
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
454,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
nickel-stainless steel (plastic handle)
opakowanie
pkg of 12 ea
Długość
6 1/2 in. (165 mm)
Opis ogólny
Niklowana szpatułka z plastikowym uchwytem. Owalna końcówka łyżki ma długość3/4 cala (19 mm) i szerokość1/4 cala (6 mm).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)