Kluczowe dokumenty
Z742796
Kern EMB series precision balances
Kern EMB 500-1BE, weighing capacity 500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g, black Balance
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Wybierz wielkość
1 EA
334,00 zł
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
334,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EMB 500-1BE
zakres pomiaru nośności
500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g
kolor
black Balance
Opis ogólny
Entry level laboratory balance with tremendous weighing performance
  • Simple and convenient 2-key operation, making them ideal for use in schools and universities
  • Tare function facilitates formulation work
  • Particularly flat design
  • Secure and non-slip positioning with rubber feet
  • Ready for use: Batteries included. AUTO-OFF function to preserve the batteries, can be switched off
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)