Kluczowe dokumenty
Z676160
Kern EMB portable balance
AC/DC input 110 - 230 V AC, weighing capacity 5200 g, resolution: 1 g
Synonim(y):
bilans podróży, ruchoma waga, waga, waga laboratoryjna, waga przenośna
Wybierz wielkość
1 EA
498,00 zł
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
498,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
plastic weighing plate
Właściwości
CSA approved: no
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EMB 5.2K1
dostępność
not available in EU
zakres pomiaru nośności
5200 g, resolution: 1 g
platforma śr.
150 mm
moc baterii
9 V (Block)
Opis ogólny
The EMB is an affordable basic bench top balance offering excellent value for money.
  • Supplied with batteries
  • Auto-off after 3 min. inactivity to preserve batteries
  • Tare weight function
  • External calibration
  • Suspended weighing function
  • Mains adapter optional (part ref: 440-902)
  • Hanging loop underneath unit for underfloor weighing - hook included
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)