Kluczowe dokumenty
Z676039
Manual pipette racks
Manual pipette racks
blue magnetic rack
Synonim(y):
Stojak na pipety serologiczne, stojak na pipety, uchwyt pipety magnetycznej
Wybierz wielkość
1 EA
690,00 zł
690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
690,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.01
690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue magnetic rack
Właściwości
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS20612M
szer. × śr. × wys.
291 mm × 88 mm × 401 mm
Opis ogólny
Angled four shelved compartments keep your 0.1 to 50 mL pipettes or cans within easy reach, while preventing damage and clutter.
This useful magnetized version has strong magnets on both sides and mounts securely on fume hoods, filing cabinets and refrigerators. Body has cutout windows and includes two removable attachments that hold pipette bulbs, fillers and pumps.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Oxford
    • Review 1
    • Votes 0
    1 out of 5 stars.
    Terrible magnets
    Not sure if we received a faulty unit but the magnets were not strong enough to hold the weight of the rack which , just empty, was considerably heavy!
    We tried on many different magnetic surfaces- some smoother than others, but didn't make any difference- the rack kept sliding down. Had to return in the end