Przejdź do
HS120026
Flip & Grip® pipette holder or pipette stand
blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
518,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120026
Feature:
Holds 12 x pipettors
Packaging:
pack of 1 ea
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
Holds 12 x pipettors
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120026
size
332x193 mm
color
blue
General description
The Flip & Grip Pipette Rotating Holder is the perfect choice for your labs changing needs. You can use the pipette holder on the bench top, or mount the holder under a shelf or counter to help maximize your working space.
Legal Information
Flip & Grip is a registered trademark of Heathrow Scientific
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EP3116000023Z676039HS120481
description
blue
description
for 6 Eppendorf Xplorer® or Xplorer® plus, AC/DC input 100 V / 240 V, 50/60 Hz, includes four interchangeable power plugs
description
blue magnetic rack
description
purple to clear, 8 of each color for top + 8 clear bottoms
feature
Holds 12 x pipettors
feature
Holds 6 x pipetors, includes four interchangeable power plugs
feature
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
feature
Holds 16 x pipettors
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120026
manufacturer/tradename
Eppendorf® 3116000023 (Global)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20612M
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120481
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
size
332x193 mm
size
-
size
-
size
-
color
blue
color
-
color
-
color
purple to clear, 8 of each color for top + 8 clear bottoms
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)