Kluczowe dokumenty
Z653020
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, for open bath circulators, diam. 12-13 mm, polypropylene
Wybierz wielkość
1 EA
423,00 zł
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
423,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 90 x 12-13 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970306
Parametry
+80 °C temp. limit
Średnica
12-13 mm
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)