Z645214
1385 M 21 frez zapasowy
M 21 spare cutter, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 328200
przydatność
suitable for (crushing materials up to Mohs hardness 5)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wymienny kij ze stali nierdzewnej do użytku z młynkiem uniwersalnym IKA M 20, do rozdrabniania substancji o twardości do 5 w skali Mohsa.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)