Z609765
Bohlender™ PTFE tubing
I.D. × O.D. 2.0 mm × 4.0 mm, L 10 m
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10 m
producent / nazwa handlowa
Bohlender
dostępność
not available in USA and Canada
śr. wewn. × śr. zewn.
2.0 mm × 4.0 mm
Długość
10 m
rozmiar ścianki
1.0 mm
Informacje prawne
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)