BR143355
BRAND® tubing
I.D. 3, O.D. 5, W 1.0 mm
Synonim(y):
Tubing
Wybierz wielkość
204,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
204,00 zł
Polecane produkty
Materiały
silicone
producent / nazwa handlowa
BRAND 143355
śr. wewn.
3
Długość
25 m
śr. zewn.
5
Szerokość
1.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)