Kluczowe dokumenty
Z569631
KDS syringe multi-rack for Legato series pumps
large
Synonim(y):
stojak na strzykawki do pomp infuzyjnych, stojak na strzykawki z pompką dozującą
Wybierz wielkość
1 EA
5180,00 zł
5180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
5180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 78-8301
Opis ogólny
Mieści do 4 strzykawek o pojemności od 60 do 140 ml. Współpracuje z Legato 200, 210 i 210P.
Informacje prawne
Legato is a trademark of KD Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the lowest possible flow rate of Z569631 KDS syringe multi-rack for Legato™ series pumps
    1 answer
    1. The minimum flow rate is dependent upon the chosen syringe size. This product has a minimum flow rate of 5 pl/min with a 0.5 µl syringe. The maximum flow rate is 215.803 ml/min with a 140 ml syringe. The graphic below offers additional minimum and maximum flow rates by syringe type.