Kluczowe dokumenty
Z569593
KDS Legato 210 series syringe pump, infuse/withdraw
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
pompa infuzyjna, pompy dozujące, pompy infuzyjne
Wybierz wielkość
1 EA
23 320,00 zł
23 320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
23 320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
23 320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
CSA approved
accuracy± 0.35%
2 channels
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788210
Parametry
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
rozmiar
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
pojemność
0.5-140 mL
masa
4.9 kg (10.75 lb)
Opis ogólny
Pompa strzykawkowa do infuzji/wycofywania. Mieści 2 strzykawki Urządzenie obsługuje tylko infuzję, tylko wycofanie, infuzję/wycofanie, wycofanie/infuzję i tryb ciągły. Definiowane przez użytkownika szybkości przepływu z możliwością wyboru objętości docelowej lub wartości czasu w celu kontrolowania całkowitej objętości infuzji.
Cechy:
  • Mieści jedną lub dwie strzykawki o pojemności od 0,5 μL do 140 ml
  • Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
  • Zegar czasu rzeczywistego
  • Niezrównana łatwość obsługi
  • Funkcja blokady panelu dotykowego
  • Podświetlenie LED na panelu przednim
  • W pełni metalowa obudowa
  • Wbudowany stolik na strzykawki
  • Siła liniowa do 75 funtów
  • Zaawansowane techniki mikrokrokowe
  • Wbudowany interfejs RS485
  • Port USB
  • Interfejs I/O i TTL
  • Tryb pracy ciągłej
  • Zapora przeciwwypływowa
Cechy i korzyści
  • Mieści jedną lub dwie strzykawki o pojemności od 0,5 μL do 140 ml
  • Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
  • Zegar czasu rzeczywistego
  • Niezrównana łatwość obsługi
  • Funkcja blokady panelu dotykowego
  • Podświetlenie LED na panelu przednim
  • W pełni metalowa obudowa
  • Wbudowany stolik na strzykawki
  • Siła liniowa do 75 funtów
  • Zaawansowane techniki mikrokrokowe
  • Wbudowany interfejs RS485
  • Port USB
  • Interfejs I/O i TTL
  • Tryb pracy ciągłej
  • Zapora przeciwwypływowa
Informacje prawne
Legato is a trademark of KD Scientific
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)