Merck
219185
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethylthiazole
98%
Wybierz wielkość
5 G
162,00 zł
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
162,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
bp
166-167 °C/717 mmHg (lit.)
gęstość
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1nc(C)c(C)s1
InChI
1S/C6H9NS/c1-4-5(2)8-6(3)7-4/h1-3H3
Klucz InChI
BAMPVSWRQZNDQC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2,4,5-Trimethylthiazole is a volatile oxidant and was isolated during microwave-induced L-cysteine/D-glucose Maillard model system[1].
Zastosowanie
2,4,5-Trimethylthiazole was employed as internal standard in the gas chromatographic determination of aldehydes in alcoholic beverages[2].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile antioxidants formed from an L-cysteine/D-glucose Maillard model system.
Eiserich JP, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(10), 1982-1988 (1992)
David J Harrison et al.
Frontiers in neuroscience, 14, 313-313 (2020-04-23)
Preclinical mental health research relies upon animal models, and whilst many encouraging advances are being made, reproducibility and translational relevance may be limited by sub-optimal testing or model choices. Animal behaviors are complex and test batteries should be designed to
Emmanuel Galliot et al.
Behavioural processes, 90(2), 161-166 (2012-01-18)
Odors can have repulsive effects on rodents based on two complementary adaptive behaviors: the avoidance of predator odors (potentially dangerous) and the avoidance of trigeminal stimulants (potentially noxious). The present study aimed to compare the behavioral effects on mice of
Gas chromatographic analysis of aldehydes in alcoholic beverages using a cysteamine derivatization procedure.
Lau MN, et al.
American Journal of Enology and Viticulture, 50(3), 324-333 (1999)
Julien Brechbühl et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 7, 193-193 (2013-12-25)
The mouse Grueneberg ganglion (GG) is an olfactory subsystem located at the tip of the nose close to the entry of the naris. It comprises neurons that are both sensitive to cold temperature and play an important role in the