The minimum and maximum flow rates are as follows: Minimum (0.5 µl syringe): 1.28 pl/min, Maximum (10ml syringe): 25.99 ml/min, Maximum (60ml syringe): 88.28 ml/min.
Z759031
KDS Legato™ 100, single syringe infusion pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
pompa infuzyjna, pompy dozujące, pompy infuzyjne
Wybierz wielkość
11 290,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
11 290,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
CSA approved
accuracy± 0.5%
4 channels
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788100
Parametry
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
rozmiar
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
pojemność
0.0005-60 mL
masa
2.66 kg (5.9 lb)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Mieści jedną strzykawkę o pojemności od 0,5 μL do 60 ml
- Wykrywanie przeciągnięcia
- Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
- Niezrównana łatwość obsługi
- Wyświetlacz dotykowy chroniony hasłem
- Kontrolka LED pracy na przednim panelu
- W pełni metalowa obudowa
- Wbudowany stolik na strzykawki
- Siła liniowa do 30 funtów/13 kg
- Zaawansowane techniki mikrokrokowe
- Wbudowany interfejs RS485
- Port USB I/O i interfejs TTL
- Tryb pracy ciągłej
- Zapora przeciwwypływowa
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
What is the minimum flow rate that can be used with a 50 mL syringe?