Kluczowe dokumenty
Z567698
PTFE-faced silicone septa for Q-Tube and QianCap
Septa 12 mL Low
Wybierz wielkość
100 EA
761,31 zł
761,31 zł
Cena katalogowa818,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
761,31 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
761,31 zł
Cena katalogowa818,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Q Labtech 100-000825-001
Parametry
120 psi max. pressure
śr. × grubość
20.4 mm × 2.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ta jednorazowa septa jest wykonana z niebieskiej powierzchni PTFE i białego silikonowego podkładu. Niebieska wyściółka PTFE ma doskonałą odporność chemiczną, a silikonowy spód ma zdolność ponownego uszczelnienia. Pasuje do Q-Tube-12mL, QianCap-15 i 25. Używanie innych sept może spowodować eksplozję.
Informacje prawne
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)