Kluczowe dokumenty
Z291676
Supelco
Septa for 12 x 32 mm standard screw-thread autosampler vials
red PTFE/white silicone, diam. 8 mm, thickness 0.065 in.
Wybierz wielkość
100 EA
194,00 zł
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
194,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
red PTFE/white silicone
opakowanie
pkg of 100 ea
Średnica
8 mm
grubość
0.065 in.
Opis ogólny
Służy jako hermetyczne uszczelnienie i zapobiega zanieczyszczeniom
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)