Kluczowe dokumenty
Z566578
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass lab kit
joint: threaded 14/20
Wybierz wielkość
1 EA
4620,00 zł
4620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
4620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: threaded14/20
opis
grease-free
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Components:
Distilling column
West condenser
Separatory funnel, 125 mL
Bleed tube
Rubber thermometer holder
Thermometer adapter
Round-bottom flask, 25 mL
Round-bottom flask, 50 mL
Round-bottom flask, 100 mL
Round-bottom flask, 250 mL
Round-bottom flask, 500 mL
3-way adapter, 3 ground-glass joints
Vacuum adapter
Claisen adapter
Glass stopper
Kits feature greaseless, vacuum tight, threaded standard taper joints. The connecting nuts eliminate the need for joint clips and with a simple twist loosen the joints for safe disassembly. This glassware is compatible for use with regular standard taper joints.
Supplied in a foam-lined plastic storage case.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)