Przejdź do
SML3355
GSK626616
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(5Z)-2-(2,6-Dichloroanilino)-5-(quinoxalin-6-ylmethylidene)-1,3-thiazolone, (5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone, (5Z)-5-(6-Quinoxalinylmethylidene)-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-1,3-thiazol-4(5H)-one, (Z)-2-(2,6-Dichlorophenylamino)-5-(quinoxalin-6-ylmethylene)thiazol-4(5H)-one, GSK 626616, GSK-626616
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H10Cl2N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(C=CC=C1Cl)=C1NC2=NC(/C(S2)=C/C3=CC4=C(N=CC=N4)C=C3)=O
InChI
1S/C18H10Cl2N4OS/c19-11-2-1-3-12(20)16(11)23-18-24-17(25)15(26-18)9-10-4-5-13-14(8-10)22-7-6-21-13/h1-9H,(H,23,24,25)/b15-9-
InChI key
RJPNRXFBYZVRIB-DHDCSXOGSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK626616 is an orally available, ATP-competitive, potent and selective dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase DYRK inhibitor (DYRK3 IC50 = 0.7 nM; similar potency against DYRK1A and DYRK2) with 20-fold selectivity over the closed related casein kinase 2. GSK626616 enhances Epo-stimulated increase of human marrow erythroid colony formation units (CFU-E), without affecting megakaryocyte colony growth or CFU-GM formation. GSK626616 enhances the percentage and number of Ter119+/CD71+ erythroid progenitors derived from kit+ mouse marrow in the presence of SCF and Epo in cultures, and exhibits therapeutic efficacy in a murine anemia model in vivo (0.03 mg/kg/d i.p.)
Orally available, ATP-competitive, potent and selective dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase DYRK1A/DYRK2/DYRK3 inhibitor in vitro and in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0233S0193SML1368
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
, faint red to orange to dark brown
color
off-white
color
, white to yellow to light brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)