Kluczowe dokumenty
Z309028
Quickfit® stirrer shaft blades
shaft D 6 mm, blade W 52 mm, joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
ST7/2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
PTFE
Połączenie
joint: ST/NS19/26
producent / nazwa handlowa
Quickfit ST 7/20
dostępność
not available in USA and Canada
szer. ostrza
52 mm
śr. wałka
6 mm
Opis ogólny
When pivoted on shaft, will pass through minimum NS joint shown.
Cechy i korzyści
  • Wykonane z białego PTFE zapewniającego maksymalną odporność na działanie chemikaliów
  • Zostały zaprojektowane do użytku w połączeniu ze szklanymi wałkami mieszadeł Quickfit.
  • Łopatki PTFE można obracać na szklanym trzonie, aby umożliwić przejście przez małe średnice szyjki, co pozwala na użycie z szeroką gamą butelek, kolb i naczyń reakcyjnych z szeroką szyjką.
  • Odpowiednie do stosowania w temperaturach do 250°C
  • Ostrza są odłączane w celu czyszczenia i wymiany
  • Przydatne do zamiatania blisko ścianek naczynia, ponieważ nie powodują zarysowań
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)