Kluczowe dokumenty
Z115436
Safety tongs
L 9 in.
Wybierz wielkość
1 EA
304,00 zł
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
304,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H37945-0000
Długość
9 in.
Opis ogólny
With 3in. PTFE-coated tips.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)