Kluczowe dokumenty
Z225622
Stainless steel forceps
Specimen, L 12 in.
Wybierz wielkość
1 EA
133,00 zł
133,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
133,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122405
NACRES:
NB.35
133,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
Długość
12 in.
Opis ogólny
with serrated tips
Zastosowanie
Do osadzania próbek użyto kleszczyków ze stali nierdzewnej.
Cechy i korzyści
  • Dostępne w różnych rozmiarach, stylach i wzorach
  • Końcówki: spiczaste, tępe, zaokrąglone, zakrzywione, kątowe lub płaskie
  • Powierzchnie wewnętrzne: gładkie lub ząbkowane dla dodatkowej przyczepności
  • Określone wymiary dla precyzyjnej pracy
  • Końcówki pokryte pianką lub silikonem dla dodatkowej przyczepności
  • Samozamykające się/blokowane kołki prowadzące utrzymują końcówki w jednej linii, zapewniając pewniejszy chwyt
  • Obojętna powłoka politetrafluoroetylenowa (PTFE) zapobiega zanieczyszczeniu, zarysowaniu lub uszkodzeniu delikatnych próbek
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)