Kluczowe dokumenty
Z685380
Platinum combustion boat
capacity 12 mL, without handle
Wybierz wielkość
1 EA
12 703,25 zł
12 703,25 zł
Cena katalogowa13 680,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
12 703,25 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
12 703,25 zł
Cena katalogowa13 680,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Birmingham metals
dł. × szer. × gł.
100 mm × 16 mm × 13 mm
pojemność
12 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)