Kluczowe dokumenty
Z200336
Squeeze-bulb pump
internal flapper valve prevents reverse flow, pkg of 1 ea
Wybierz wielkość
1 EA
122,00 zł
122,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
122,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.51
122,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
Opis ogólny
PE, 1 to 1 1/2 gpm. Flexible discharge tube and hose hook with tapered adapter fit 1 to 5 gal containers or cans. Internal flapper valve prevents reverse flow.
Uses: mild solvents, light oils, corrosives, dilute acid/caustics, liquid waxes, and disinfectants. Barrel: 21 in. L. Hose: 38 L × 1 in. diameter.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)