Kluczowe dokumenty
Z223220
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line oil bubbler
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
bełkotki liniowe, bubblery naukowe, bąbelki
Wybierz wielkość
1 EA
984,00 zł
984,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
984,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
984,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS14/20
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)