Kluczowe dokumenty
BR136110
BRAND® stirring spatula
polypropylene
Synonim(y):
Stirring rods
Wybierz wielkość
10 EA
72,00 zł
72,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
72,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.43
72,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 136110
dł. × śr.
245 mm × 6 mm
Opis ogólny
Łopatka do mieszania 1191 jest wykonana z wytrzymałego polipropylenu (PP) i posiada dwie końcówki o różnym kształcie, każda o szerokości około 15 mm. Ta wszechstronna konstrukcja pozwala na skuteczne mieszanie i zgarnianie różnych substancji w zastosowaniach laboratoryjnych. Lekka konstrukcja sprawia, że jest łatwa w obsłudze, a odporność chemiczna PP zapewnia trwałość w kontakcie z szeregiem odczynników.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)