Z530697
Aldrich® vacuum manifold with joints
positions, 3, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Właściwości
positions 3
Długość
300 mm
Opis ogólny
This practical design provides clearance to accommodate 250mL flasks with a snap of a Keck® clip. Manifolds are available with either <ST/>14/20, <ST/>24/40, or <ST/>29/32 joints. Glass stopcocks have a 4mm bore.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)