Kluczowe dokumenty
Z530727
Sigma-Aldrich
Space Saver vacuum manifold
positions, 3, L 225 mm
Wybierz wielkość
1 EA
2990,00 zł
2990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
2990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
positions 3
Długość
225 mm
Opis ogólny
Designed for laboratories where space is at a premium.
Features:
  • Takes up 35% less space than the traditional 5-position manifold
  • Compact size with ample space for lattice clamps
  • High-vacuum PTFE valves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)