Kluczowe dokumenty
Z415626
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with high-vacuum PTFE valves
manifold with vacuum-gauge port, positions, 3
Wybierz wielkość
1 EA
6740,00 zł
6740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
6740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
positions 3
Długość
300 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The dual bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware; these have been tested and approved by our Glass Center.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)