Kluczowe dokumenty
Z129186
Sigma-Aldrich
Aldrich® flask-type sprayer
Replacement flask, capacity 250 mL
Wybierz wielkość
1 EA
462,00 zł
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
462,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
black rubber cap
borosilicate glass
flat bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Connect using the barb end to a low-pressure gas or air source of <5 psi. By positioning your thumb over the vent hole you can control the spray pattern.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)