The threaded neck of the flask has an I.D of 15 mm and the sprayer portion or 'nozzle' has an I.D. of 1 mm as indicated in the image below:
Z190381
Aldrich® flask-type sprayer
Replacement flask, capacity 75 mL
Wybierz wielkość
240,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
240,00 zł
Polecane produkty
Materiały
black rubber cap
borosilicate glass
flat bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
75 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
część zamienna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
what is the diameter (size) of the nozzle of flask type chromatography sprayer Z190373