Przejdź do
Z516082
Schlenk reaction and storage tube
male joint: ST/NS 14/20, capacity 25 mL
Synonim(y):
storage tubes, tube flask, tube storage
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
432,00 zł
367,20 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
25 mL
Material:
colorless cap, colorless tube, round bottom
Feature:
graduations: no
367,20 zł
Cena katalogowa432,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
colorless cap, colorless tube, round bottom
joint
male joint: ST/NS14/20
feature
graduations: no
capacity
25 mL
General description
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z516155Z516058Z516074
description
male joint: ST/NS 14/20, capacity 25 mL
description
male joint: ST/NS 29/32, capacity 250 mL
description
female joint: ST/NS 14/20, capacity 250 mL
description
female joint: ST/NS 29/32, capacity 250 mL
capacity
25 mL
capacity
250 mL
capacity
250 mL
capacity
250 mL
material
round bottom, colorless tube, colorless cap
material
colorless cap, colorless tube, round bottom
material
colorless tube, colorless cap, round bottom
material
round bottom, colorless tube, colorless cap
joint
male joint: ST/NS14/20
joint
male joint: ST/NS29/32
joint
female joint: ST/NS14/20
joint
female joint: ST/NS29/32
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schlenk reaction and storage tube
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)