Kluczowe dokumenty
Z508659
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 19 mm (with button), W × L 54 mm × 200 mm
Wybierz wielkość
1 EA
700,41 zł
700,41 zł
Cena katalogowa752,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
700,41 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
700,41 zł
Cena katalogowa752,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE
Właściwości
fits shaft o.d. 19 mm (with button)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8085-58
szer. × dł.
54 mm × 200 mm
Opis ogólny
Mocne, nierysujące i obojętne łopatki mieszające z PTFE klasy VI wg FDA i USP®, pasują do wszystkich standardowych wałków mieszających z końcówkami guzikowymi.
Cechy i korzyści
  • Otwór na klucz z długim rowkiem ułatwia wkładanie do szyjki kolby
  • Obraca się do właściwej pozycji do mieszania
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)