Kluczowe dokumenty
Z406643
Sigma-Aldrich
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 19 mm × 60 mm
Wybierz wielkość
1 EA
69,50 zł
69,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
69,50 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
69,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
opis
for shafts with button
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 250 ‑ 500 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8083-08
szer. × dł.
19 mm × 60 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)