Przejdź do
BMSIPS2050PT3
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat paddle with holes, PTFE-coated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
858,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41100000
858,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE-coated
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T3
diam. × L
68 mm × 350 mm
compatibility
overhead stirrer equipment
General description
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Useful for gentle, mid to low speed mixing, this PTFE coated flat propeller has 3 holes.
Application
stirring, mixing
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BMSIPS2050PS3BMSIPS2050PT4BMSIPS2050PS4
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
PTFE-coated
material
stainless steel
material
PTFE-coated
material
stainless steel
diam. × L
68 mm × 350 mm
diam. × L
68 mm × 400 mm
diam. × L
65 mm × 300 mm
diam. × L
50 mm × 400 mm
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T3
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T4
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S4
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)