Kluczowe dokumenty
Z508608
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm
Wybierz wielkość
1 EA
334,00 zł
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
334,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
opis
With button
Właściwości
for flask size 12 ‑ 22 L
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8068-04
śr. × dł.
10 mm × 690 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)