Kluczowe dokumenty
Z180580
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 24 mm × 84 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
PTFE
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 1,000 ‑ 2,000 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8082-06
szer. × dł.
24 mm × 84 mm
Opis ogólny
Eliminates flip-over problem.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)