Kluczowe dokumenty
Z506559
Perfektum® one-way stainless steel stopcock
female Luer to male Luer lock
About This Item
Kod UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 6021SS
Parametry
45-60 psi pressure range (this fitting is pressure tested using water)
Opis ogólny
Made from corrosion-resistant 303 stainless steel.
These adapters have been specifically designed to minimize stripping of plastic Luers when mated with metal Luers.
Manufactured to ISO 594 1/2 standards and meet FDA and CE requirements.
Informacje prawne
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)